2-Hexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl-butylketon, Butyl-methylketon
A14867.09 A14867.18 A14867.22 A14867.36
A14867.09EA 27.8 EUR
A14867.09 A14867.18 A14867.22 A14867.36
2-Hexanon ≥98%
2-Hexanon
Purity: 98% CAS No.: 591-78-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Pungent Melting Point: -56° Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1737676 Merck Reference: 14,6033 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009482
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 0,811
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009482
CAS-Nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6033