2-Nonanon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl-heptylketon, Heptyl-methylketon
148780050 148781000 148785000
148780050.EA 23.6 EUR
148780050. 148781000. 148785000.
2-Nonanon 99%
2-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 188…190 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,826 g/cm³
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009553
CAS-Nummer: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %