2-Pentanon 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl Propyl Ketone
123502500
123500025
123500010
123500100
ACRO123502500EA
29.4
EUR
ACRO123502500
ACRO123500025
ACRO123500010
ACRO123500100
2-Pentanon 99%, rein
2-Pentanon
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86,13 g/mol Siedepunkt: 100…103 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,809 g/cm³ Flammpunkt: 7 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009400 CAS-Nummer: 107-87-9 EINECS: 203-528-1 UN: 1249 ADR: 3,II Merck Index: 12,06193 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |