2-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl Propyl Ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14536.1000 8.14536.2500
8.14536.1000EA 50.7 EUR
8.14536.1000 8.14536.2500
2-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009400
CAS-Nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1224
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 °C (1013 hPa)
Flash Point 8 °C
Explosion Limit 1.56 - 8.70 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C