2-Undecanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methylnonylketon, Nonylmethylketon
140690050 140692500 140690010
ACRO140690050EA 22 EUR
ACRO140690050 ACRO140692500 ACRO140690010
2-Undecanon 98%
2-Undecanon
Formel: C₁₁H₂₂O
Molecular Weight: 170,3 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 11…13 °C
Dichte: 0,824 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009583
CAS-Nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %