2-Undecanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methylnonylketon, Nonylmethylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08469.0100 8.08469.0500 8.08469.9020
8.08469.0100EA 51.4 EUR
8.08469.0100 8.08469.0500 8.08469.9020
2-Undecanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Undecanon
Formel: C₁₁H₂₂O
Molecular Weight: 170,3 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼12 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009583
CAS-Nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 170.29 g/mol
Boiling Point 228 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.428 (20 °C, 589 nm)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl nonyl ketone
Hill Formula C11H22O
Chemical Formula CH3(CH2)8COCH3