3-Heptanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
120380010
120382500
120380025
ACRO120380010EA
251
EUR
ACRO120380010
ACRO120382500
ACRO120380025
3-Heptanon 98%
3-Heptanon
Formel:
C₇H₁₄O Siedepunkt: 146…149 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 0,81 g/cm³ Flammpunkt: 41 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009483 CAS-Nummer: 106-35-4 EINECS: 203-388-1 UN: 1224 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4075 to 1.4095 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |