3-Heptanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16977.AD A16977.AK A16977.AU
A16977.ADEA 35.7 EUR
A16977.AD A16977.AK A16977.AU
3-Heptanon ≥98%
3-Heptanon
Purity: 98% CAS No.: 106-35-4 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4090 Odour: Pungent Melting Point: -37° Boiling Point: 147-149° Beilstein Reference: 506161 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009483
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0.818
Flammpunkt: 41 °C (105 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009483
CAS-Nummer: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN: 1224
ADR: 3 III