Patton-Reeders Reagenz (Calconcarbonsäure) Dihydrat Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthincarbonsäure Dihydrat, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-carbonsäure Dihydrat, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphthalin-3-carbonsäure Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04595.0005
1.04595.0025
1.04595.0005EA
166
EUR
1.04595.0005
1.04595.0025
Patton-Reeders Reagenz (Calconcarbonsäure) Dihydrat Indikator für die Metalltitration, Supelco®
Patton-Reeders Reagenz (Calconcarbonsäure Dihydrat)
Formel:
C₂₁H₁₄N₂O₇S·2H₂O Molecular Weight: 474,45 g/mol |
MDL:
MFCD00004078 CAS-Nummer: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of solution | passes test |
Water (according to Karl Fischer) | ≤ 9% |
Suitability as indicator (for metal titration) | passes test |
Bulk Density | 400 kg/m3 |