3-Nonanon 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19878.22 A19878.14
A19878.22EA 151 EUR
A19878.22 A19878.14
3-Nonanon 98
3-Nonanon
Purity: 98% CAS No.: 925-78-0 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4200 Melting Point: -8° Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 1700447 MDL No.: MFCD00009541
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 187…188 °C
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0.825
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009541
CAS-Nummer: 925-78-0
EINECS: 213-125-2