3-Pentanon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylketon
A15297.0F
A15297.AE
A15297.AP
A15297.0FEA
106
EUR
A15297.0F
A15297.AE
A15297.AP
3-Pentanon ≥99%
3-Pentanon
Purity: 99%
CAS No.: 96-22-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Acetone-like
Melting Point: -39°
Boiling Point: 102-103°
Beilstein Reference: 635749
Merck Reference: 14,3121
UN No.: 1156
MDL No.: MFCD00009320
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86,13 g/mol Siedepunkt: 102…103 °C Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 0,812 Flammpunkt: 7 °C (45 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009320 CAS-Nummer: 96-22-0 EINECS: 202-490-3 UN: 1156 ADR: 3,II Merck Index: 14,3121 |