Behälter mit optionalen Schnappverschlüssen, Nunc™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
536080 536323 536455 536617 536668 536684 536757
391-8712EA 247 EUR
391-8712 391-8710 391-8713 391-8579 391-8580 391-8581 391-8714
Behälter mit optionalen Schnappverschlüssen, Nunc™
Probenbehälter Universalbehälter
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
Bestellinformation: Caps must be ordered seperately.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904