Kryoröhrchen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
5001-0050 5001-0020 5001-0012 5001-1020
479-2502EA 168 EUR
479-2502 479-2501 479-2500 479-2504
Kryoröhrchen, Nalgene®
Vials
Geeignet für die Aufbewahrung in gewöhnlicher Kaltlagerung (+4 °C) bis zur Dampfphase von Stickstoff.
  • Schwarzer Barcode auf weißem Hintergrund für hohen Kontrast und Lesbarkeit selbst bei starker Tiefkühlung
  • Für Menschen lesbarer Code unter dem Barcode zur einfachen visuellen Identifizierung ohne Barcode-Lesegerät
  • Außengewinde, konischer Boden, selbststehend
  • Nicht toxisch, frei von DNase und RNase
PPCO, steril.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.