5-Nonanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Nonan-5-one
159760250 159761000
ACRO159760250EA 30.3 EUR
ACRO159760250 ACRO159761000
5-Nonanon 98%
5-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,82 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009484
CAS-Nummer: 502-56-7
EINECS: 207-946-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %