5-Nonanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Nonan-5-one
A13722.22 A13722.36
A13722.22EA 58.7 EUR
A13722.22 A13722.36
5-Nonanon ≥98%
5-Nonanon
Purity: 98% CAS No.: 502-56-7 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4190 Melting Point: -50° Boiling Point: 186-187° Beilstein Reference: 1743583 MDL No.: MFCD00009484
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,824
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009484
CAS-Nummer: 502-56-7
EINECS: 207-946-5