9-Heptadecanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L01630.06 L01630.14
L01630.06EA 64.7 EUR
L01630.06 L01630.14
9-Heptadecanon ≥98%
9-Heptadecanon
Purity: 98% CAS No.: 540-08-9 Molecular Formula: C17H34O Formula Weight: 254.46 Melting Point: 51-53° Boiling Point: 250-253° MDL No.: MFCD00009573
Formel: C₁₇H₃₄O
Molecular Weight: 254,46 g/mol
Siedepunkt: 250…253 °C
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009573
CAS-Nummer: 540-08-9
EINECS: 208-734-5