Ethylmethylketon 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
149670010 149670025 149670250 149670251
ACRO149670010EA 51 EUR
ACRO149670010 ACRO149670025 ACRO149670250 ACRO149670251
Ethylmethylketon 99+%, reinst
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0.806 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %