Ethylmethylketon 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
213015000 213010025
ACRO213015000EA 59.2 EUR
ACRO213015000 ACRO213010025
Ethylmethylketon 99+% für die Spektroskopie
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,806 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %