Ethylmethylketon 99+% zur elektronischen Verwendung (MOS) rückstandsfrei
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
327910010 327910025
327910010.EA 49.5 EUR
327910010. 327910025.
Ethylmethylketon 99+% zur elektronischen Verwendung (MOS) rückstandsfrei
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0.806 g/cm³
Flammpunkt: –7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤20 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm