Ethylmethylketon ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
22924.K2
22924.M1
22924.K2EA
61.5
EUR
22924.K2
22924.M1
Ethylmethylketon ≥99,5% für die HPLC
Ethylmethylketon
Purity: 99.5+%
CAS No.: 78-93-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.3790
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 741880
Merck Reference: 14,6072
UN No.: 1193
MDL No.: MFCD00011648
Formel:
C₂H₅COCH₃ Siedepunkt: 80 °C Schmelzpunkt: –87 °C Dichte: 0,805 Flammpunkt: –3 °C (26 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011648 CAS-Nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 14,6072 |