Ethylmethylketon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
L13185.AP L13185.AU L13185.0F
L13185.APEA 32.3 EUR
L13185.AP L13185.AU L13185.0F
Ethylmethylketon ≥99%
Ethylmethylketon
Purity: 99% CAS No.: 78-93-3 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -3°(26°F) Refractive Index: 1.3785 Odour: Characteristic Melting Point: -87° Boiling Point: 80° Beilstein Reference: 741880 Merck Reference: 14,6072 UN No.: 1193 MDL No.: MFCD00011648
Formel: C₂H₅COCH₃
Siedepunkt: 80 °C
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,805
Flammpunkt: –3 °C (26 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 14,6072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM