Ethylmethylketon ≥99,7%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
25643.294EA 127 EUR
25643.294 25643.328
Ethylmethylketon ≥99,7%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 79.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (335 nm) Min. 40 %
Transmittance (340 nm) Min. 80 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %