Ethylmethylketon ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon
25654.292EA
36.7
EUR
25654.292
25654.361
25654.320
Ethylmethylketon ≥99%, TECHNICAL
Ethylmethylketon
Formel:
C₂H₅COCH₃ Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –86 °C Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C (DIN 51755 Part 1) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011648 CAS-Nummer: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II REACH: 01-2119457290-43 Merck Index: 13,06097 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | 79 - 80 °C |
Density (20/4) | 0.804 - 0.807 |