Aceton 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
167640025
167645000
ACRO167640025EA
87.4
EUR
ACRO167640025
ACRO167645000
Aceton 99+% für die Spektroskopie
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58.08 g/mol Siedepunkt: 56.2 Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.79 g/cm³ Flammpunkt: –20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.5 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |