Aceton ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
22928.K2 22928.M1
22928.K2EA 65.5 EUR
22928.K2 22928.M1
Aceton ≥99,5% für die HPLC
Aceton
Purity: 99.5+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.791 Refractive Index: 1.3590 Appearance: Colourless Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56 °C
Schmelzpunkt: –94 °C
Dichte: 0,791
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 14,66
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM