Pipettenspülsysteme
Lieferant: Brand
29215
BRND29215EA 150.4 EUR
BRND29215
Pipettenspülsysteme
Pipetten Pipetten-Spülsysteme
System zur problemlosen und schonenden Reinigung von Pipetten nach dem Saugheber-Prinzip.
  • Anschluss für Wasserzufuhr über Schlaucholiv (Außen-Durchmesser 12 mm)
  • Ein komplettes Spülsystem besteht aus Spülgerät, Reinigungsbehälter und Pipettenkorb (bitte jeweils separat bestellen)
  • Beim Spülgerät den Wasserzulauf auf ca. 2 l/min einstellen