VWR® Rota-Rack, Drehbare Racks für Reagenzröhrchen
Lieferant: VWR Collection
211-0378EA 183 EUR
211-0378 211-0379
VWR® Rota-Rack, Drehbare Racks für Reagenzröhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Sehr gute thermische Beständigkeit, autoklavierbar
  • Typ A: Mit je einer Seite für 2×50-ml-Röhrchen, 8×15-ml-Röhrchen, 6×20 ml-Röhrchen und 10 Röhrchen mit 10 bis 13 mm Durchmesser
  • Typ B: Mit je einer Seite für 6×15-ml-Röhrchen, 9×¹,⁵/₂,₀ -ml-Reaktionsgefäße, 12×⁰,⁵/₀,₆ ml-Mikrozentrifugenröhrchen und 32×0,2-ml-PCR-Gefäßen bzw. vier Streifen mit acht PCR-Gefäßstreifen
Gestelle mit vier voneinander unabhängig rotierenden Modulen in den Farben Violett, Blau, Grün und Gelb zum gleichzeitigen Beladen mit verschieden großen Teströhrchen, Kulturröhrchen, Zentrifugenröhrchen oder Reaktionsgefäßen mit unterschiedlichen Größen.