Mehrweg-USB-Datenlogger, EBI 310, EBI 310 TE, EBI 310 DI, EBI 310 TH
Lieferant: EBRO
1340-6331 1340-6336 1340-6337 1340-6339
620-1814EA 266 EUR
620-1814 620-2391 620-2392 620-2760
Mehrweg-USB-Datenlogger, EBI 310, EBI 310 TE, EBI 310 DI, EBI 310 TH
Datenlogger
Diese anwenderfreundlichen Temperatur-Datenlogger mit USB-Anschluss überwachen die Temperatur und/oder die Luftfeuchtigkeit während des Transports von pharmazeutischen, medizinischen oder verderblichen Gütern und von Medikamenten, Impfstoffen oder Blutprodukten. Es ist keine Schnittstelle zur Programmierung oder ein Ablesen notwendig. Ein automatischer PDF-Bericht kann ohne jegliche Software erstellt werden.
  • USB-Stecker, keine Software erforderlich
  • Automatische Erstellung von PDF-Berichten
  • Anzeige einer Grenzwertüberschreitung durch eine rot und gelb blinkende LED
  • Messmodi: Endlosmessung, Start/Stopp-Messung, Messung bis Speicherende, Start mit Tastendruck
  • Messtakt: 1 Sek. ... 24 h
  • Die Geräte werden mit einem 3-Punkt-Kalibrierungszertifikat (‒20,0 und +60 °C) geliefert
EBI 310 is the high precision version
EBI 310 TE is for the measurement of high and low temperature
EBI 310 DI is for precise temperarure measurments of dry ice
EBI 310 TX is a multi-use USB data logger with temperature two-channel adapter
EBI 310 TH is dedicated to relative humidity monitoring in storage and during transport
Der Logger kann über das kostenlose Tool auf der Website www.ebi300.com programmiert werden. Zur Programmierung des Loggers und Auswertung der Daten sind lediglich ein PC mit Internet-Zugang und ein PDF-Reader notwendig. Das Gehäuse ist robust und wasserfest (IP 65).
* Innentemperatur
** Außentemperatur
Standards: Entspricht FDA 21 CFR Part 11, DIN EN 12830 und ATP.
Bestellinformation: For model EBI 310 TX, up to two exchangeable probes can be connected; not included.
Lieferumfang: Wird mit Batterie (Lebensdauer von bis zu zwei Jahren) und Kalibrierzertifikat geliefert.