Aceton, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
07020.3000 07020.4000 07020.4700 07020.5300 07020.8500 07020.8900
KRAF07020.3000EA 29.6 EUR
KRAF07020.3000 KRAF07020.4000 KRAF07020.4700 KRAF07020.5300 KRAF07020.8500 KRAF07020.8900
Aceton, reinst
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM