Aceton zA
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
07021.8900 07021.3000 07021.3700 07021.4000 07021.4700 07021.8500 07021.2000 07021.5300
KRAF07021.8900EA 368 EUR
KRAF07021.8900 KRAF07021.3000 KRAF07021.3700 KRAF07021.4000 KRAF07021.4700 KRAF07021.8500 KRAF07021.2000 KRAF07021.5300
Aceton zA
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Molecular Weight: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Schmelzpunkt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM