Aceton 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83656.320EA
80.4
EUR
83656.320
83656.290
Aceton 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58.08 g/mol Siedepunkt: 56.2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95.4 °C Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,7 % |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Wasser | Max. 0,2 % |
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) | Max. 5 ng/l |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |