Aceton, wasserfrei (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83683.230EA 50.5 EUR
83683.230 83683.290 83683.269
Aceton, wasserfrei (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%
Aceton
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel: CH₃COCH₃
Molecular Weight: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99.8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Wasser Max. 0,0100 %