1,3-Dihydroxyaceton, reinst für die Kosmetik
Lieferant: Merck
Synonyme: DHA
1.10150.1000 1.10150.9026
1.10150.1000EA 829 EUR
1.10150.1000 1.10150.9026
1,3-Dihydroxyaceton, reinst für die Kosmetik
1,3-Dihydroxyaceton
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Schmelzpunkt: 75
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004670
CAS-Nummer: 96-26-4
EINECS: 202-494-5