1,3-Dihydroxyaceton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
8.20482.0100EA 47.8 EUR
8.20482.0100 8.20482.0250 8.20482.0025
1,3-Dihydroxyaceton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxyaceton
Formel: C₃H₆O₃
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004670
CAS-Nummer: 96-26-4
EINECS: 202-494-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 250 g/l (20 °C)
Melting Point 83 °C Monomer
Molar Mass 90.07 g/mol
Boiling Point 188 °C (decomposition),OECD Test Guideline 103
Vapor Pressure  - 0.01 Pa (20 °C)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C) OECD Test Guideline 109
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)