2,3-Pentandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pentane-2,3-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18555.0025
8.18555.0100
8.18555.0025EA
36.4
EUR
8.18555.0025
8.18555.0100
2,3-Pentandion zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,3-Pentandion
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100.12 g/mol Siedepunkt: 110 Schmelzpunkt: –52 °C Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 18 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009313 CAS-Nummer: 600-14-6 EINECS: 209-984-8 UN: 1224 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 60 g/l (15 °C) |
Melting Point | -52 °C |
Molar Mass | 100.12 g/mol |
Boiling Point | 110 - 112 °C |
Vapor Pressure | 28.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 18 °C |
Refractive Index | 1.4013 (19 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 10.9 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (H2O) |
Ignition Point | 265 °C |