Acetylaceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: ACAC

10916-185KG 10916-1KG 10916-25KG
SIAL10916-185KGEA 3880 EUR
SIAL10916-185KG SIAL10916-1KG SIAL10916-25KG
Acetylaceton, Sigma-Aldrich®
Acetylaceton

Verpackung: produced by Wacker Chemie AG

Formel: CH₃COCH₂COCH₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 140,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,96945 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR