Acetonylaceton 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
B25686.14
B25686.22
B25686.36
B25686.14EA
31.6
EUR
B25686.14
B25686.22
B25686.36
Acetonylaceton 97
Acetonylaceton
Purity: 97%
CAS No.: 110-13-4
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -6°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 506525
Merck Reference: 14,71
MDL No.: MFCD00008792
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.14 g/mol Siedepunkt: 192…193 °C Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 0.976 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008792 CAS-Nummer: 110-13-4 EINECS: 203-738-3 Merck Index: 13,00072 |