Acetonylaceton zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
MQ200
8.00105.0100 8.00105.0250
8.00105.0100EA 98.8 EUR
8.00105.0100 8.00105.0250
Acetonylaceton zS, Sigma-Aldrich®
Acetonylaceton
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 191
Schmelzpunkt: –5.4 °C
Dichte: 0.971 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008792
CAS-Nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5.4 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (26.6 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.974 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C