3,4-Hexandion 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
293270250 293272500
ACRO293270250EA 30.7 EUR
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Hexandion 96%
3,4-Hexandion
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,941 g/cm³
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010237
CAS-Nummer: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95