Diacetyl ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Butanedione
A14217.09
A14217.22
A14217.36
AB114334.0500
A14217.09EA
30.8
EUR
A14217.09
A14217.22
A14217.36
ABCRAB114334.0500
Diacetyl ≥99%
Diacetyl
Purity: 99%
CAS No.: 431-03-8
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Sweet
Melting Point: -3°
Boiling Point: 87-88°
Beilstein Reference: 605398
Merck Reference: 14,2966
UN No.: 2346
MDL No.: MFCD00008756
Formel:
C₄H₆O₂ Molecular Weight: 86,09 g/mol Siedepunkt: 87…88 °C Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0,983 Flammpunkt: 10 °C (50 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008756 CAS-Nummer: 431-03-8 EINECS: 207-069-8 UN: 2346 ADR: 3,II Merck Index: 14,2966 |