sec-Butylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure-sec-butylester
L13892.14 L13892.22
L13892.14EA 27.2 EUR
L13892.14 L13892.22
sec-Butylacetat ≥98%
sec-Butylacetat
Purity: 98% CAS No.: 105-46-4 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 16°(60°F) Refractive Index: 1.3890 Melting Point: -99° Boiling Point: 111-112° Beilstein Reference: 1720689 Merck Reference: 14,1536 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00009328
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0,872
Flammpunkt: 16 °C (60 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009328
CAS-Nummer: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1536