tert-Butylacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1-Dimethylethylacetat
107765000
107760025
ACRO107765000EA
86
EUR
ACRO107765000
ACRO107760025
tert-Butylacetat 99%
tert-Butylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 98 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 90 - 97 °C Dichte: 0,86 g/cm³ Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008807 CAS-Nummer: 540-88-5 EINECS: 208-760-7 UN: 1123 ADR: 3,II Merck Index: 13,01536 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Titration with NaOH | ≥88.0 % |
Dilution test | passes test |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfite (SO3) | passes test |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.4 % |