tert-Butylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1-Dimethylethylacetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02189.0250
8.02189.1000
8.02189.0250EA
53.7
EUR
8.02189.0250
8.02189.1000
tert-Butylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butylacetat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 90…97 °C Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008807 CAS-Nummer: 540-88-5 EINECS: 208-760-7 UN: 1123 ADR: 3,II Merck Index: 13,01536 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 116.15 g/mol |
Boiling Point | 95 - 97 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 41 hPa (20 °C) |
Flash Point | 1 °C |
Refractive Index | 1.387 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.5 %(V) |
Density | 0.87 g/cm3 (20 °C) |