Isopropylacetat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäureisopropylester
150860010 150860025 150860250
ACRO150860010EA 48.5 EUR
ACRO150860010 ACRO150860025 ACRO150860250
Isopropylacetat 99%
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,872 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %