Isopropylacetat 99+%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäureisopropylester
180800010
180800025
180800250
180801000
ACRO180800010EA
49.9
EUR
ACRO180800010
ACRO180800025
ACRO180800250
ACRO180801000
Isopropylacetat 99+%, rein
Isopropylacetat
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,13 g/mol Siedepunkt: 88,8 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –73 °C Dichte: 0,872 g/cm³ Flammpunkt: 4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008877 CAS-Nummer: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 UN: 1220 ADR: 3,II Merck Index: 13,05225 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
Density | (20°C) 0.870 to 0.874 kg/l |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |