Isopropylacetat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäureisopropylester
389500010 389500025
389500010.EA 71.6 EUR
389500010. 389500025.
Isopropylacetat 99+% zur Analyse
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 88,8 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,872 g/cm³
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≤0.1 % 2-Propanol
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %