Isopropylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäureisopropylester
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
L09337.AKEA 38.6 EUR
L09337.AK L09337.AU L09337.0F
Isopropylacetat ≥99%
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,870
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5205