Isopropylacetat, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäureisopropylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
90871-5ML-F 90871-10ML-F
90871-5ML-FEA 178 EUR
90871-5ML-F 90871-10ML-F
Isopropylacetat, Supelco®
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc9f627c06706c8755351d0296df4373d72bfdb9&vid=dbe27f0eafeb601824606219eea2d4e5406cf1f4&prid=web&clid=SAPDAM