Butylacetat 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäurebutylester
167680010
167685000
ACRO167680010EA
68.8
EUR
ACRO167680010
ACRO167685000
Butylacetat 99+% für die Spektroskopie
Butylacetat
Formel:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –78 °C Dichte: 0,88 g/cm³ Flammpunkt: 27 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009445 CAS-Nummer: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 UN: 1123 ADR: 3,III Merck Index: 13,01534 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 320 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |