Butylacetat ≥99,5% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Essigsäurebutylester
39197.AK 39197.K2 39197.M1
39197.AKEA 47.1 EUR
39197.AK 39197.K2 39197.M1
Butylacetat ≥99,5% für die HPLC
Butylacetat
Purity: 99.5+% CAS No.: 123-86-4 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 25°(77°F) Physical Form: Liquid Density: 0.881 Refractive Index: 1.3945 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like pH: 5 Melting Point: -78° Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 1741921 Merck Reference: 14,1535 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00009445
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,881
Flammpunkt: 25 °C (77 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM